Learn More
Trajan Scientific and Medical™ BP1 GC Capillary Columns
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico):
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Classic cross-linked dimethyl polysiloxane technology
- Low bleed
- Non-polar
- Ideal for analyses such as hydrocarbons, aromatics, pesticides and amines
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 0.53 mm |
| Tipo | BP1 GC Column |
| Da utilizzare con (applicazione) | Amines Analysis, Aromatics Analysis, Pesticide Analysis, Phenols, Herbicides Analysis, Amines |
| Gamma di temperatura | -60°C to +280/300°C |
| Spessore pellicola | 5 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 25 m |
| Materiale | 100% Dimethyl Polysiloxane |
| Materiale di impaccamento | BP1 |