Learn More
Trajan Scientific and Medical™ BP1 GC Capillary Columns
Codice prodotto. 15258633
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico):
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15258633
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 054068
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suitable for all routine analysis. Trajan Scientific and Medical BP1 GC Capillary Columns are industry standard non polar phase columns.
  • Classic cross-linked dimethyl polysiloxane technology
  • Low bleed
  • Non-polar
  • Ideal for analyses such as hydrocarbons, aromatics, pesticides and amines
Specifica
Diametro (sistema metrico) 0.32 mm
Tipo BP1 GC Column
Da utilizzare con (applicazione) Amines Analysis, Aromatics Analysis, Pesticide Analysis, Phenols, Herbicides Analysis, Amines
Gamma di temperatura -60°C to +340/360°C
Spessore pellicola 0.5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Materiale 100% Dimethyl Polysiloxane
Materiale di impaccamento BP1