Learn More
Trajan™ BP1 GC Capillary Columns
Codice prodotto. 10422171
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
12 m
12 mm
25 m
30 m
50 m
60 m
60 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
0.15 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
3 μm
5 μm
0.25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10422171
Marca: Trajan™ 054053
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suitable for analysis of hydrocarbons, aromatics, pesticides, phenol, herbicides, and amines. Trajan Scientific and Medical™ BP1 CG Capillary Columns are constructed of 100% Dimethyl Polysiloxane.
  • Classic cross-linked dimethyl polysiloxane technology
  • Low bleed
  • Non-polar
  • Ideal for analyses such as hydrocarbons, aromatics, pesticides and amines
Specifica
Temperatura max 340/360°C
Tipo di funzionalità/interazione Van der Waals interaction
Diametro (sistema metrico) interno 0.15 mm
Stationary Phase 100% Dimethyl Polysiloxane
Tipo USP G1, G2, G38
Da utilizzare con (applicazione) Hydrocarbon Analysis, Aromatics Analysis, Pesticide Analysis, Phenols, Herbicides Analysis, Amines
Gamma di temperatura -60°C to +340/360°C
Spessore pellicola 1 μm
Lunghezza (sistema metrico) 25 m
Materiale di impaccamento Forte™ BP1
Polarità Non polar
Rivestimento Fused Silica