Learn More
SGE™ BP5 Capillary GC Column
Codice prodotto. 10037959
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10037959
Marca: SGE™ 054183
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Excellent general purpose GC column
  • Low bleed
  • Non-polar
  • Temperature Range: -60° to +320/340°C (-76°F to +608/644°F)
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) 98 ft.
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm
Stationary Phase SGE™ BP5
Da utilizzare con (applicazione) Hydrocarbon Analysis, Pesticide Analysis, Herbicides Analysis, Drugs of Abuse, Hydrocarbon Analysis
Dimensione particelle 0.25 μm
Gamma di temperatura -60°C to +320/340°C
Spessore pellicola 0.25 μm
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Materiale 5% Phenyl; 95% Dimethyl Polysiloxane
Polarità Non polar