Learn More
SGE™ BP5 Capillary GC Column
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Low bleed
- Non-polar
- Temperature Range: -60° to +320/340°C (-76°F to +608/644°F)
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema imperiale) | 98 ft. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.32 mm |
| Stationary Phase | SGE™ BP5 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Hydrocarbon Analysis, Pesticide Analysis, Herbicides Analysis, Drugs of Abuse, Hydrocarbon Analysis |
| Dimensione particelle | 0.25 μm |
| Gamma di temperatura | -60°C to +320/340°C |
| Spessore pellicola | 0.25 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 m |
| Materiale | 5% Phenyl; 95% Dimethyl Polysiloxane |
| Polarità | Non polar |