Learn More
Trajan™ BP5 GC Capillary Column
Codice prodotto. p-4517348
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
12 m
25 m
30 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
1.5 μm
3 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10025290
Marca: Trajan™ 054168
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A general purpose phase used for a wide range of applications
  • Excellent general purpose column
  • Low bleed
  • Non-polar
  • High temperature
  • Ideal for aromatics, pesticides, herbicides, drugs of abuse and hydrocarbons
Specifica
Temperatura max 320/340°C
Diametro (sistema metrico) interno 0.22 mm
Stationary Phase 5% Phenyl/95% Dimethyl Polysiloxane
Tipo USP G36, G41
Da utilizzare con (applicazione) Drugs of Abuse Analysis, Pesticide Analysis, Herbicides Analysis, Drugs of Abuse, Hydrocarbons
Gamma di temperatura -60°C to +320/340°C
Spessore pellicola 0.25 μm
Lunghezza (sistema metrico) 25 m
Materiale di impaccamento Forte™ BP5
Polarità Non polar
Rivestimento Fused Silica