Learn More
Trajan™ BPX Volatiles Column
Codice prodotto. p-4824114
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
1.4 μm
1.8 μm
3 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12706567
Marca: Trajan™ 054984
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
SGE BPX Volatiles Column is a polar phase designed for EPA volatile organics analysis
  • Polar phase
  • EPA organics analysis (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
  • Ideal for environmental analyses, volatile organics, alcohol analysis
Specifica
Temperatura max 300°C
Diametro (sistema metrico) interno 0.53 mm
Stationary Phase Cyanopropylphenyl Polysiloxane
Tipo USP G43
Da utilizzare con (applicazione) Environmental Analysis, Volatile Organic Compounds Analysis, Alcohol Analysis
Gamma di temperatura 0°C to 290/300°C
Spessore pellicola 3 μm
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Materiale di impaccamento BPX-Volatiles
Polarità Polar
Rivestimento Fused Silica