Learn More
Trajan™ BPX35 GC Capillary Column
Codice prodotto. 10075400
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
25 m
30 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.1 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10075400
Marca: Trajan™ 054724
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Contains 35% Phenyl Polysilphenylene-siloxane. Trajan Scientific and Medical™ BPX35 Capillary GC Column is an MS premium, low bleed phase designed for trace analysis of herbicides and aromatics.
  • Mid-polarity column
  • Ideal for confirmational analysis
  • High temperature
  • Low bleed
  • Ideal for drugs of abuse, pharmaceuticals, PAHs, pesticides and herbicides
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Stationary Phase SGE™ BPX 35
Tipo USP G42
Da utilizzare con (applicazione) Drugs of Abuse Analysis, Herbicides Analysis, Drugs of Abuse, Pharmaceuticals Analysis, Polynuclear Aromatic Hydrocarbons
Dimensione particelle 0.25 μm
Gamma di temperatura 10°C to 330/360°C
Spessore pellicola 0.25 μm
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Polarità Mid polar