Learn More
Trajan™ BPX35 GC Capillary Column
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
25 m
30 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.1 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Mid-polarity column
- Ideal for confirmational analysis
- High temperature
- Low bleed
- Ideal for drugs of abuse, pharmaceuticals, PAHs, pesticides and herbicides
Specifica
Specifica
| Temperatura max | 330/360°C |
| Tipo di funzionalità/interazione | Pi Bonding with the Aromatic Phenyl Groups |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.25 mm |
| Stationary Phase | 35% Phenyl Polysilphenylene Siloxane |
| Tipo USP | G28, G32, G42 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Polynuclear Aromatic Hydrocarbons Analysis, Environmental Analysis, Pesticides and Herbicides Analysis, Drugs of Abuse, Pharmaceuticals Analysis, Polynuclear Aromatic Hydrocarbons |
| Gamma di temperatura | 10°C to 330/360°C |
| Spessore pellicola | 0.25 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 m |
| Materiale di impaccamento | Forte™ BPX35/BPX608 |
| Vedi altri risultati |