Learn More
Trajan™ BPX35 GC Capillary Column
Codice prodotto. 12945551
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
25 m
30 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.1 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12945551
Marca: Trajan™ 054702
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Contains 35% Phenyl Polysilphenylene-siloxane. Trajan Scientific and Medical™ BPX35 Capillary GC Column is an MS premium, low bleed phase designed for trace analysis of herbicides and aromatics.
  • Mid-polarity column
  • Ideal for confirmational analysis
  • High temperature
  • Low bleed
  • Ideal for drugs of abuse, pharmaceuticals, PAHs, pesticides and herbicides
Specifica
Temperatura max 330/360°C
Tipo di funzionalità/interazione Pi Bonding with the Aromatic Phenyl Groups
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm
Stationary Phase 35% Phenyl Polysilphenylene Siloxane
Tipo USP G28, G32, G42
Da utilizzare con (applicazione) Drugs of Abuse Analysis, Environmental Analysis, Pesticides and Herbicides Analysis, Drugs of Abuse, Pharmaceuticals Analysis, Polynuclear Aromatic Hydrocarbons
Gamma di temperatura 10°C to 330/360°C
Spessore pellicola 0.25 μm
Lunghezza (sistema metrico) 60 m
Materiale di impaccamento Forte™ BPX35/BPX608
Polarità Mid polar
Rivestimento Fused Silica