Learn More
SGE™ BPX5 Capillary Columns
Codice prodotto. 10386762
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15 m
25 m
30 m
Gamma di temperatura:
-40°C to +360/370°C
-60°C to +320/340°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10386762
Marca: SGE™ 054101
High-performance ultralow bleed columns
  • Nonpolar; extended temperature range
  • Composed of (5%)-phenyl (equiv.) polysilphenylene-siloxane
  • Columns with an inner diameter of 0.25mm are suitable for U.S. EPA Methods 604, 606, 610, 611, 625, 1625, 8040B, 8060, 8090, 8100, 8250, and 8270B
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm
Stationary Phase SGE™ BPX5
Da utilizzare con (applicazione) Phenols Analysis, Solvents Analysis, Phenols, Amines, Pesticide Analysis, Herbicides Analysis
Dimensione particelle 0.25 μm
Gamma di temperatura -40°C to +360/370°C
Spessore pellicola 0.25 μm
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Polarità Non polar