Learn More
SGE™ BPX5 Capillary Columns
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15 m
25 m
30 m
Gamma di temperatura:
-40°C to +360/370°C
-60°C to +320/340°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
High-performance ultralow bleed columns
- Nonpolar; extended temperature range
- Composed of (5%)-phenyl (equiv.) polysilphenylene-siloxane
- Columns with an inner diameter of 0.25mm are suitable for U.S. EPA Methods 604, 606, 610, 611, 625, 1625, 8040B, 8060, 8090, 8100, 8250, and 8270B
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.25 mm |
| Stationary Phase | SGE™ BPX5 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Amines Analysis, Solvents Analysis, Phenols, Amines, Pesticide Analysis, Herbicides Analysis |
| Dimensione particelle | 0.25 μm |
| Gamma di temperatura | -60°C to +320/340°C |
| Spessore pellicola | 0.25 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 15 m |
| Polarità | Non polar |