Learn More
Trajan™ BPX5 GC Capillary Columns
MS premium, low bleed phase designed for robustness and is suitable for a wide range of applications
Marca:  Trajan™ 054129
Codice prodotto. 10055400
  • 1405.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Very low bleed
  • High temperature
  • Non-polar
  • Ideal for GCMS
  • Applications include pesticides, herbicides, hydrocarbons, amines and phenols
Specifica
Specifica
370°C
0.32 mm
G27, G36, G41
-40°C to +360/370°C
50 m
Non polar
Pi Bonding with the Aromatic Phenyl Groups
5% Phenyl Polysilphenylene Siloxane
Amines Analysis, Pesticides and Herbicides Analysis, Hydrocarbons, Solvents Analysis, Phenols, Amines
1 μm
BPX5
Fused Silica