Learn More
Trajan™ BPX5 GC Capillary Columns
Codice prodotto. 10430081
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
6 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.1 mm
0.15 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.15 μm
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10430081
Marca: Trajan™ 054125
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MS premium, low bleed phase designed for robustness and is suitable for a wide range of applications
  • Very low bleed
  • High temperature
  • Non-polar
  • Ideal for GCMS
  • Applications include pesticides, herbicides, hydrocarbons, amines and phenols
Specifica
Temperatura max 370°C
Tipo di funzionalità/interazione Pi Bonding with the Aromatic Phenyl Groups
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Stationary Phase 5% Phenyl Polysilphenylene Siloxane
Tipo USP G27, G36, G41
Da utilizzare con (applicazione) Amines Analysis, Pesticides and Herbicides Analysis, Hydrocarbons, Solvents Analysis, Phenols, Amines, GC/MS
Gamma di temperatura -40°C to +360/370°C
Spessore pellicola 0.5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 25 m
Materiale di impaccamento BPX5
Polarità Non polar
Rivestimento Fused Silica