Learn More
Trajan™ BPX5 GC Capillary Columns
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
6 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.1 mm
0.15 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.15 μm
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Very low bleed
- High temperature
- Non-polar
- Ideal for GCMS
- Applications include pesticides, herbicides, hydrocarbons, amines and phenols
Specifica
Specifica
| Temperatura max | 370°C |
| Tipo di funzionalità/interazione | Pi Bonding with the Aromatic Phenyl Groups |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.22 mm |
| Stationary Phase | 5% Phenyl Polysilphenylene Siloxane |
| Tipo USP | G27, G36, G41 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Amines Analysis, Pesticides and Herbicides Analysis, Hydrocarbons, Solvents Analysis, Phenols, Amines, GC/MS |
| Gamma di temperatura | -40°C to +360/370°C |
| Spessore pellicola | 0.25 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 12 m |
| Materiale di impaccamento | BPX5 |
| Vedi altri risultati |