Learn More
Brady™ Anti-Skid Floor Tapes
Codice prodotto. p-6564246
Click to view available options
Colore:
Black
Larghezza (sistema imperiale):
2 in.
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Codice prodotto. 10366574
Marca: Brady™ 078190
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For indoor or outdoor use and floor marking needs
  • Made of rugged B-916 adhesive-backed polyester tape
  • Coated with thousands of particles of durable aluminum oxide grit
  • Bonds permanently to clean, dry floors and withstands grease and oil
Specifica
Alternate Part Number ANTISKID TAPE BLACK 50MMX18.3M
Descrizione Roll-Mounted Anti-Skid Tape - Black
Da utilizzare con (applicazione) Floor marking needs
Lunghezza (sistema imperiale) 60 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 18.2 m
Quantità confezione 1 Ea.
Temperature Range (Metric) -40°C to +70°C
Spessore 0.66 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema metrico) 5.08 cm
Tipo di adesivo Permanent Pressure Sensitive Acrylic
Colore Black
Materiale B-916 Grit-Coated Polyester
Tipo Anti-Skid Floor Tape