Learn More
Brady™ B-427 Self Laminating Vinyl Bulk BMP71 Printer Labels
Codice prodotto. 11781805
Click to view available options
Dimensions (LxW):
38.10 x 25.40 mm
63.50 x 25.40 mm
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 11781805
Marca: Brady™ 114876
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
White/translucent label for wire and cable marking
  • Features white printable area with clear “tail” that wraps around marker
  • Resistant to abrasion, solvents, water, oil and dirt
Applications:
Data Communications, Electrical, Laboratory, Healthcare, Cable Labels
Certifications
UL listed
Specifica
Certificazione/Conformità UL Recognised to UL969 Labelling and Marking Standard when printed with the Brady Series R4300 and R6200 ribbons. See UL files MH17154 for specific details. Brady customers should specify at purchase if they require UL Recognised B-427 labels. Brady sel
Descrizione Bulk BMP71 Label Printer Labels
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore White, Translucent
Finitura Opaco
Materiale Self-laminating Vinyl (B-427)
Product Type Bulk Labels
Da utilizzare con (applicazione) Communications cables, Laboratory identification, Straws, Voice/data identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™71 Printer
Etichette per riga 1
Quantità 2500/Roll
Forma Rectangle
Dimensioni (sistema imperiale) 1 x 1.5 in.
Dimensioni (sistema metrico) 25.4 x 38.1 mm
Temperature Range (Metric) -70°C to +70°C
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 28.58 mm
Dimensions (LxW) 38.10 x 25.40 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Altezza (sistema metrico) 38.1 mm
Altezza area stampabile (sistema metrico) 12.70 mm