Learn More
Brady™ BBP™ Repositional Vinyl Film
Codice prodotto. 11726465
Click to view available options
Colore:
White
Yellow
Larghezza (sistema imperiale):
0.5 in.
1.12 in.
2.25 in.
4 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 11726465
Marca: Brady™ 118005
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
BBP™ Repositional Vinyl Film (B-581) is a durable, flexible, high gloss material ideal for indoor marking where frequent repositioning is required.
  • Special aggressive adhesive stays in place but removes cleanly without leaving adhesive residue making it ideal for applications like 5S and inventory
  • Vinyl film can be thermal transfer printed
  • Average outdoor durability is 5 years
  • Service temperature of -40°F to 180°F (-40°C to 82°C)
Specifica
Descrizione Repositionable Vinyl Tape for BBP3x Printers
Tipo di adesivo Acrylic, Repositionable, Pressure-sensitive
Colore White
Finitura Gloss
Formato Film
Materiale Vinyl
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for temporary, Removable and repositionable labels, like 5S and lean inventory label
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, and BBP37 printers
Etichette per riga 1
Durata della vita 5 Years
Quantità 1 Roll
Tipo di software Brady Workstation, LabelMark, MarkWare
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40 to 180°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +82°C
Spessore (sistema imperiale) 0.005 in.
Spessore (sistema metrico) 0.127 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 100 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 30.48 m
Larghezza (sistema imperiale) 1.12 in.
Larghezza (sistema metrico) 29 mm
Alternate Part Number B30C-1125-581-WT