Learn More
Brady™ BBP™ Repositional Vinyl Film
Click to view available options
Colore:
White
Yellow
Larghezza (sistema imperiale):
0.5 in.
1.12 in.
2.25 in.
4 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Descrizione
- Special aggressive adhesive stays in place but removes cleanly without leaving adhesive residue making it ideal for applications like 5S and inventory
- Vinyl film can be thermal transfer printed
- Average outdoor durability is 5 years
- Service temperature of -40°F to 180°F (-40°C to 82°C)
Specifica
Specifica
| Tipo di adesivo | Acrylic, Repositionable, Pressure-sensitive |
| Colore | Yellow |
| Finitura | Gloss |
| Formato | Film |
| Materiale | Vinyl |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for temporary, Removable and repositionable labels, like 5S and lean inventory label |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, and BBP37 printers |
| Durata della vita | 5 Years |
| Quantità | 1 Roll |
| Vedi altri risultati |