Learn More
Brady™ BBP™ Tamper-Evident Silver Metallized Polyester Label
Codice prodotto. p-4164136
Click to view available options
Altezza (sistema imperiale):
2 in.
3 in.
Lunghezza (sistema imperiale):
1 in.
2 in.
100 ft.
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 11716475
Marca: Brady™ 118014
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
BBP™ Tamper-Evident Silver Metallized Polyester Labels B-438 have a permanent adhesive that leaves a checkerboard footprint if removed.
  • Designed for rating and serial plates requiring both high-performance and protection against removal
  • Ideal for product labeling, asset tracking and general industrial ID
  • Withstands solvents and variable temperatures
  • Requires minimal handling in order to prevent prematurely exposed checkerboard pattern
Specifica
Certificazione/Conformità RoHS 2002/95/EC, UL969
Descrizione Tamper-Evident Metallised Labels for BBP3x Printers
Tipo di adesivo Acrylic, Tamper-evident
Rivestimento None
Colore Silver
Finitura Opaco
Formato Label
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) For asset tracking, general ID
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, and BBP37 printers
Etichette per riga 1
Quantità 1 Roll
Tipo di software Brady Workstation, LabelMark, MarkWare
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +100°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +37°C
Forza di trazione 60 lb./in.
Spessore (sistema imperiale) 0.0033 in.
Spessore (sistema metrico) 0.084 mm
Dimensions (LxW) 30,48 m x 76.2 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 100 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 30.48 m
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.
Larghezza (sistema metrico) 75 mm
Altezza (sistema imperiale) 3 in.
Altezza (sistema metrico) 7.62 cm
Alternate Part Number B30C-3000-438