Learn More
Brady™ Cartucce di etichette BMP™ 21 ID Pal™: Tela di nylon per filo, cavo e pannelli
Codice prodotto. p-4909580
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
0,3in.
0.5 in.
0,75in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
Codice prodotto. 11523864
Marca: Brady™ 110893
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per fili, cavi, pannelli e pannelli di connessione
For wire, cable, faceplates and patch panels
  • Materiale in tessuto di nylon flessibile
  • Offre la migliore aderenza alle superfici altamente scabre, con bassa energia superficiale, con finitura epossidica e lisce
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Senza alogeni (DIN VDE 0472/parti 815), UL
Descrizione Nastro in tela di nylon per BMP21-PLUS; BMP21; IDPAL; LABPAL
Tipo di adesivo Acrilico
Colore Nero, Bianco
Finitura Opaco
Formato Cartuccia, etichetta
Materiale Tela di nylon
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Cartuccia di etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Cavi di comunicazione, identificazione generale, identificazione in laboratorio, identificazione di pannelli, identificazione di cavi per voce o dati, marcatura di fili e cavi
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™21, ID PAL, LABPAL
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
Modello M21-375-499
N. per confezione 1 Tape / Box
Quantità 1 Roll
Forma Rectangle
Size 9.53 mm (W) x 4.88 m (L)
Dimensioni pannello (sistema imperiale) 0.375 in W x 16 ft L
Dimensioni pannello (sistema metrico) 9.53 mm W x 4.88 m L
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +194°F
Temperature Range (Metric) Da -40 °C a +90 °C
Spessore (sistema imperiale) 6.5 mil
Spessore (sistema metrico) 0,165 mm
Dimensions (LxW) 16 ft. x 0.375 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 16 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 4,88 m
Larghezza (sistema imperiale) 0,3in.
Larghezza (sistema metrico) 9,53 mm
Altezza (sistema metrico) 4,8 cm
Alternate Part Number M21-375-499