Learn More
Brady™ BMP™ 21 ID Pal™ Label Cartridges: Self Laminating Vinyl
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
0,75in.
1in.
1.5 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
Descrizione
- Sticks well to both smooth and textured surfaces.
- Allows you to label cables and wires with a simple wrapping function.
- Provides excellent smudge resistant text.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | UL |
| Descrizione | Self-laminating Vinyl tape for M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21-LAB |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Colore | White, Black, Translucent |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Cartridge (Label) |
| Materiale | Vinyl |
| Product Type | Cartuccia di etichette |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |