Learn More
Brady™ BMP™ 21 ID Pal™ Label Cartridges: Self Laminating Vinyl
Codice prodotto. p-3898617
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
0,75in.
1in.
1.5 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
Codice prodotto. 11543894
Marca: Brady™ 110928
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Self-laminating vinyl thermal transfer labels.
  • Sticks well to both smooth and textured surfaces.
  • Allows you to label cables and wires with a simple wrapping function.
  • Provides excellent smudge resistant text.
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità UL
Descrizione Self-laminating Vinyl tape for M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21-LAB
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore White, Translucent, Black
Finitura Opaco
Formato Cartridge (Label)
Materiale Vinyl
Product Type Cartuccia di etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21-LAB, IDPAL, LABPAL
Da utilizzare con (apparecchiatura) M210;M210-LAB;M211;BMP21-PLUS;BMP21-LAB;IDPAL;LABPAL
Min. Operating Temperature (Metric) -70°C
Quantità 1 Roll
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +70°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Diametro dei cavi 16 to 8 AWG
Dimensions (LxW) 25.40 mm (W) x 4.30 m (L)
Lunghezza (sistema imperiale) 14 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 4.30 m
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.40 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 9.53 mm
Larghezza (sistema metrico) nastro 25.40 mm
Altezza (sistema imperiale) 14 ft.
Altezza (sistema metrico) 4.2 m
Alternate Part Number M21-1000-427