Learn More
Brady™ Stampante per etichette BMP™21 LAB
Codice prodotto. p-4830381
Click to view available options
Product Type:
BMP21 LAB label printer
Include:
Stampante BMP21 LAB, cartuccia di etichette M21-750-7425, custodia rigida e guida rapida
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15208957
Marca: Brady™ 139538
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Stampante BMP21 LAB, cartuccia di etichette M21-750-7425, custodia rigida e guida rapida.
Progettate in modo specifico per l'uso in autoclave, azoto liquido, congelatore e bagni di acqua calda, inalterate dai prodotti chimici usati in laboratorio
Designed specifically for use in autoclaves, liquid nitrogen, freezers, hot baths and are unaffected by lab chemicals
  • Stampa i dati identificativi di larghezza da 0.25 a 0.75in. per massimizzare la quantità di dati
  • La funzione di etichettatura taglia automaticamente il nastro in base alle dimensioni della fiala
  • Simboli dell'alfabeto greco con indicazione di data e ora per una migliore tracciabilità dei campioni
  • Serializzazione automatica integrata e codice a barre
  • Tastiera alfabetica, libreria grafica, tasti di configurazione dell'etichetta e funzioni di menu per una rapida creazione di etichette
  • Batteria ricaricabile agli ioni di litio
  • Tecnologia Smart Cell automatica per la configurazione automatica dell'etichetta
  • Disponibile anche in kit (BMP21-LAB KIT1) che comprende l'adattatore CA
  • Paracolpi in gomma stampata per garantire la protezione dalle cadute
  • Scanalature sull'impugnatura per una facile lavorazione
  • Taglierina e dispositivo di prelievo dell'etichetta per afferrare l'etichetta dopo il taglio
  • Funzione di stampa monocolore
  • Display LCD a tre righe per la massima visibilità
  • Lunghezza massima del rotolo: 21 piedi (6.4 m)
  • Grigio/blu
  • L x P x A: 9.63 x 4.94 x 2.6in. (24.46 x 12.5 x 6.6 cm)
Applicazioni:
Identificazione del laboratorio, etichettatura per la comunicazioni dati, etichettatura generica e industriale, identificazione dei pannelli, contrassegni di fili e cavi, strutture, identificazione per la sicurezza e la manutenzione, codici a barre, etichettatura dei circuiti stampati, identificazione sanitaria, Lean/5S.
Compliance
BMP21-LAB: Conformità RoHS, WEEE, EU REACH SVHC
BMP21-LAB-KIT1: Conformità RoHS, WEEE.
Warranty
Due anni.
Specifica
Product Type BMP21 LAB label printer
Colore Grigio
Tipo di display Schermo LCD monocromatico
Print Technology Trasferimento termico
Lunghezza (sistema metrico) 235 mm
Larghezza (sistema metrico) 125 mm
Altezza (sistema metrico) 235 mm
Profondità (sistema metrico) 50 mm
Dimensioni (L x P x A) 24.46 x 12.5 x 6.6 cm (9.63 x 4.94 x 2.60 in.)
Capacità colore Monocromatico
Descrizione Stampante per etichette BMP21-LAB - confezione con blister
Include Stampante BMP21 LAB, cartuccia di etichette M21-750-7425, custodia rigida e guida rapida
Lingue Croato; ceco; danese; olandese; inglese; estone; finlandese; francese; tedesco; ungherese; italiano; norvegese (Bokmål); polacco; portoghese; rumeno; slovacco; sloveno; spagnolo; svedese; turco
Memoria Memorizza 12 etichette
Velocità di stampa 0.4 in./sec.
Risoluzione 203 dpi
Temperature Range (Metric) Da 5 °C a 40 °C
Peso (sistema metrico) 0.75 kg
Da utilizzare con (applicazione) Identificazione in laboratorio
Quantità 1 Ea.
Warranty 2 anni
Dettagli alimentazione 6 batterie AA; batteria ricaricabile; adattatore AC