Learn More
Brady™ Cartucce per etichettatrice BMP™51/BMP™53: Poliestere Freezerbondz II
Codice prodotto. 12652996
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
0.375 x 0.375 in.
0.375 x 0.825 in.
0.375 x 1 in. w/ 0.375 in. dia. vial top
0.5 x 1 in. w/ 0.4375 in. dia. vial top
1 x 0.9 in.
1.27 x 2.54 cm
1.9 x 1 in.
12.70 x 25.40 mm
Quantità:
100/Pk.
180/Pk.
220/Pk.
240/Pk.
Etichette 180
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
Codice prodotto. 12652996
Marca: Brady™ 143323
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ideal identification solutions for biotechnology, agricultural, environmental and forensic research industry
  • Designed to “match” existing vial, slide, and well plate sizes
  • Holds up under tissue processing protocols and other extreme conditions
  • Readable and allow for easy bar coding and scanning
  • Color: Black on White
  • Material: Freezerbondz™ II Polyester
  • Printer Compatibility: BMP51, BMP53
Specifica
Colore White
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Materiale Poliestere
Larghezza (sistema imperiale) 0.37 in.
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 2.54 cm
Spessore (sistema imperiale) 0.0032 in.
Dimensioni (L x P) 0.375 x 1 in. w/ 0.375 in. dia. vial top
Tipo di adesivo Permanent
Finitura Film bianco con strato superiore bianco stampabile a trasferimento termico
Include 0.375 in. Dia. Vial top
Certificazione/Conformità ASTM D
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, test tubes, straws, and slides
Quantità 240/Pk.