Learn More
Brady™ Cartucce per etichettatrice BMP™51/BMP™53: Poliestere Freezerbondz II
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
0.375 x 0.375 in.
0.375 x 0.825 in.
0.375 x 1 in. w/ 0.375 in. dia. vial top
0.5 x 1 in. w/ 0.4375 in. dia. vial top
1 x 0.9 in.
1.27 x 2.54 cm
1.9 x 1 in.
12.70 x 25.40 mm
Quantità:
100/Pk.
180/Pk.
220/Pk.
240/Pk.
Etichette 180
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
Descrizione
Ideal identification solutions for biotechnology, agricultural, environmental and forensic research industry
- Designed to “match” existing vial, slide, and well plate sizes
- Holds up under tissue processing protocols and other extreme conditions
- Readable and allow for easy bar coding and scanning
- Color: Black on White
- Material: Freezerbondz™ II Polyester
- Printer Compatibility: BMP51, BMP53
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer |
| Materiale | Poliestere |
| Larghezza (sistema imperiale) | 0.37 in. |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.82 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 2.1 cm |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.0032 in. |
| Dimensioni (L x P) | 0.375 x 0.825 in. |
| Tipo di adesivo | Permanent |
| Finitura | White film with white thermal transfer printable topcoat |
| Vedi altri risultati |