Learn More
Brady™ BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges: Freezerbondz Polyester
Codice prodotto. 12632976
Click to view available options
Altezza (sistema imperiale):
0.37 in.
0.5 in.
0.6 in.
1 in.
1.5 in.
Larghezza (sistema imperiale):
1,25in.
1.65 in.
1.75 in.
1.8 in.
2.2 in.
3.75 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
Codice prodotto. 12632976
Marca: Brady™ 143311
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ideal identification solutions for biotechnology, agricultural, environmental and forensic research industry
  • Designed to “match” existing vial, slide, and well plate sizes
  • Holds up under tissue processing protocols and other extreme conditions
  • Readable and allow for easy bar coding and scanning
  • Color: Black on White
  • Material Type: Polyester
  • Material Description: Freezerbondz™ Polyester
  • Printer Compatibility: BMP51, BMP53
Specifica
Colore Black
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Materiale Poliestere
Larghezza (sistema imperiale) 1.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 25.40 mm
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 2.54 cm
Spessore (sistema imperiale) 0.0021 in.
Spessore (sistema metrico) 0.053 mm
Dimensioni (L x P) 44.45 x 25.40 mm
Tipo di adesivo Permanent
Descrizione BMP51/53 FreezerBondz Labelmaker Labels
Finitura White film with Matte white thermal transfer printable coated ink
Forma Rectangle
Temperature Range (Metric) -196°C to +130 °C
Certificazione/Conformità ASTM D
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, test tubes, straws, and slides
Quantità 1 Ea.