Learn More
Brady™ BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges: Freezerbondz Polyester
Click to view available options
Altezza (sistema imperiale):
0.37 in.
0.5 in.
0.6 in.
1 in.
1.5 in.
Larghezza (sistema imperiale):
1,25in.
1.65 in.
1.75 in.
1.8 in.
2.2 in.
3.75 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
Descrizione
Ideal identification solutions for biotechnology, agricultural, environmental and forensic research industry
- Designed to “match” existing vial, slide, and well plate sizes
- Holds up under tissue processing protocols and other extreme conditions
- Readable and allow for easy bar coding and scanning
- Color: Black on White
- Material Type: Polyester
- Material Description: Freezerbondz™ Polyester
- Printer Compatibility: BMP51, BMP53
Specifica
Specifica
| Colore | Black |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer |
| Materiale | Poliestere |
| Larghezza (sistema imperiale) | 2.2 in. |
| Altezza (sistema imperiale) | 1.5 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 3.81 cm |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.0021 in. |
| Tipo di adesivo | Permanent |
| Finitura | White film with Matte white thermal transfer printable coated ink |
| Certificazione/Conformità | ASTM D |
| Vedi altri risultati |