Learn More
Brady™ BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges: Freezerbondz Polyester
Codice prodotto. 12744029
Click to view available options
Altezza (sistema imperiale):
0.37 in.
0.5 in.
0.6 in.
1 in.
1.5 in.
Larghezza (sistema imperiale):
1,25in.
1.65 in.
1.75 in.
1.8 in.
2.2 in.
3.75 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
Codice prodotto. 12744029
Marca: Brady™ 143314
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ideal identification solutions for biotechnology, agricultural, environmental and forensic research industry
  • Designed to “match” existing vial, slide, and well plate sizes
  • Holds up under tissue processing protocols and other extreme conditions
  • Readable and allow for easy bar coding and scanning
  • Color: Black on White
  • Material Type: Polyester
  • Material Description: Freezerbondz™ Polyester
  • Printer Compatibility: BMP51, BMP53
Specifica
Colore White
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Materiale Poliestere
Larghezza (sistema imperiale) 3.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 38.10 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Altezza (sistema metrico) 3.81 cm
Spessore (sistema imperiale) 0.0021 in.
Spessore (sistema metrico) 0.053 mm
Dimensioni (L x P) 98.42 x 38.10 mm
Tipo di adesivo Permanent
Descrizione BMP51/53 FreezerBondz Labelmaker Labels
Finitura White film with Matte white thermal transfer printable coated ink
Forma Rectangle
Temperature Range (Metric) -196°C to +130 °C
Certificazione/Conformità ASTM D
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, test tubes, straws, and slides
Quantità 1 Ea.