Learn More
Brady™ Cartucce per etichettatrice BMP™51/BMP™53 in poliestere autolaminante
Click to view available options
Colore:
Bianco
Black
Clear
White
Altezza (sistema imperiale):
0.37 in.
0,5in.
0.5 in.
0.6 in.
1 in.
1.25 in.
1.5 in.
Larghezza (sistema imperiale):
1,12in.
1.65 in.
1.75 in.
1.8 in.
2.2 in.
2.25 in.
2.62 in.
3.75 in.
25 ft.
missing translation for 'unitSize'
1 BX
Pezzo
Beschreibung
BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges: Self-Laminating Polyester (B-461) is a clear film with a matte white printable zone that is ideal for cables, laboratory ID or general labeling where graphics need to be protected.
- In poliestere autolaminante con adesivo acrilico permanente per la stampa a trasferimento termico
- Buona resistenza antimacchia durante la stampa, resistenza ai solventi ed elevate prestazioni a temperature alte/basse
- Conformità RoHS in base alla modifica MCV 2005/618/CE alla Direttiva RoHS 2002/95/CE
- La cartuccia completa comprende le etichette e il nastro Serie R4300
Spezifikation
Spezifikation
| Colore | White |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer |
| Materiale | Poliestere |
| Larghezza (sistema imperiale) | 1,12in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 28.58 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.37 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 9.5 mm |
| Spessore (sistema imperiale) | 0,0019in. |
| Spessore (sistema metrico) | 0.048 mm |
| Dimensioni (L x P) | 0.375 x 1.125 in. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur