Learn More
Brady™ Cartucce per etichettatrice BMP™51/BMP™53 in poliestere autolaminante
Click to view available options
Colore:
Bianco
Black
Clear
White
Altezza (sistema imperiale):
0.37 in.
0,5in.
0.5 in.
0.6 in.
1 in.
1.25 in.
1.5 in.
Larghezza (sistema imperiale):
1,12in.
1.65 in.
1.75 in.
1.8 in.
2.2 in.
2.25 in.
2.62 in.
3.75 in.
25 ft.
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
Descrizione
BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges: Self-Laminating Polyester (B-461) is a clear film with a matte white printable zone that is ideal for cables, laboratory ID or general labeling where graphics need to be protected.
- Self-Laminating Polyester has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
- Good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance
- RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
- All-in-one cartridge includes ribbon and label supply
Specifica
Specifica
| Colore | Black |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer |
| Materiale | Poliestere |
| Larghezza (sistema imperiale) | 25 ft. |
| Altezza (sistema imperiale) | 1 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 2.54 cm |
| Spessore (sistema imperiale) | 0,0019in. |
| Tipo di adesivo | Permanent |
| Sterilità | Non-sterile |
| Finitura | Clear film with Matte white printable zone coated ink |
| Vedi altri risultati |