Learn More
Brady™ Cartucce per etichettatrice BMP™51/BMP™53 in poliestere autolaminante
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4518164
Click to view available options
Colore:
Bianco
Black
Clear
White
Altezza (sistema imperiale):
0.37 in.
0,5in.
0.5 in.
0.6 in.
1 in.
1.25 in.
1.5 in.
Larghezza (sistema imperiale):
1,12in.
1.65 in.
1.75 in.
1.8 in.
2.2 in.
2.25 in.
2.62 in.
3.75 in.
25 ft.
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
Codice prodotto. 12672976
Marca: Brady™ 143285
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Cartucce per etichettatrice BMP™51/BMP™53: il poliestere autolaminante (B-461) è costituito da una pellicola trasparente con un'area stampabile bianca opaca. Ideale per cavi, identificazioni di laboratorio o etichettatura in generale, ovunque sia necessario proteggere le etichette stampate.
BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges: Self-Laminating Polyester (B-461) is a clear film with a matte white printable zone that is ideal for cables, laboratory ID or general labeling where graphics need to be protected.
  • In poliestere autolaminante con adesivo acrilico permanente per la stampa a trasferimento termico
  • Buona resistenza antimacchia durante la stampa, resistenza ai solventi ed elevate prestazioni a temperature alte/basse
  • Conformità RoHS in base alla modifica MCV 2005/618/CE alla Direttiva RoHS 2002/95/CE
  • La cartuccia completa comprende le etichette e il nastro Serie R4300
Specifica
Colore Clear
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Materiale Poliestere
Larghezza (sistema imperiale) 1.65 in.
Larghezza (sistema metrico) 41.91 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Altezza (sistema metrico) 12.70 mm
Spessore (sistema imperiale) 0,0019in.
Spessore (sistema metrico) 0.048 mm
Dimensioni (L x P) 0.5 x 1.65 in.
Tipo di adesivo Permanent
Sterilità Non-sterile
Descrizione BMP51/53 Labelmaker Labels
Finitura Clear film with Matte white printable zone coated ink
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da 230 °F a -320,8 °F
Temperature Range (Metric) Da 110 °C a -196 °C
Certificazione/Conformità RoHS, ASTM D 1000
Da utilizzare con (applicazione) Identificazione in laboratorio di fiale, provette da centrifuga, provette per test, capillari, vetrini; applicazioni con azoto liquido e autoclavaggio
Quantità 1 Ea.