Learn More
Brady™ BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges: ToughBond Series Polyester
Codice prodotto. 11992762
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
0.5 x 0.5 in.
0.5 x 25 in. (W x H)
2 x 0.5 in. (W x H)
Materiale:
Polyester (B-422)
Polyester (B-483)
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
Codice prodotto. 11992762
Marca: Brady™ 143241
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
With permanent acrylic adhesive for rough surface applications
  • Color: Black on white
  • Material: Permanent Polyester
  • Printer Compatibility: BMP51, BMP53
  • Surface: Powder Coated, Smooth, Textured/Rough
  • Application(s): Asset Tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General Purpose ID, Panel ID, Rating Plates, Voice/Data ID
Specifica
Colore White
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Materiale Polyester (B-422)
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.70 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Altezza (sistema metrico) 12.70 mm
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Dimensioni (L x P) 0.5 x 0.5 in.
Tipo di adesivo Acrylic
Descrizione BMP41/BMP51/BMP53 Labelmaker Labels
Finitura Gloss
Forma Square
Forza di trazione 45 lb./in.
Temperature Range (Metric) -40°C to +100°C
Certificazione/Conformità CSA, RoHS, UL
Da utilizzare con (applicazione) Electronic PCB and component identification, Bar code label, rating plates and solar panel identification
Quantità 1 Ea.