Learn More
Brady™ BMP51/BMP53/BMP41 Label Maker Cartridge: B-422 Polyester
Codice prodotto. 15113329
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.5 x 1.5 in.
1 x 0.5 in.
1 x 1 in.
1.5 x 0.75 in.
25 ft. x 0.475 in.
25 ft. x 0375 in.
25 ft. x 1 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
Codice prodotto. 15113329
Marca: Brady™ 131576
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For use in commercial and industrial applications
  • Permanent adhesive, for powder-coated/textured surfaces
  • Available in various sizes
Specifica
Certificazione/Conformità Pass 2002/95/EC
Descrizione BMP41/BMP51/BMP53 Labelmaker Labels
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore Black, White
Finitura Gloss
Materiale Polyester (B-422)
Product Type Label Maker Cartridge
Etichette per riga 1
Quantità 180/Pk.
Forma Rectangle
Dimensioni (sistema imperiale) 1.5 x 0.75 in.
Dimensioni (sistema metrico) 38.1 x 19.0 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to +100°C
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 1.5 x 0.75 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 38.1 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Altezza (sistema metrico) 19.0 mm