Learn More
Brady™ BMP51/BMP53/BMP41 Label Maker Cartridge: B-428 Metalized Polyester
Click to view available options
Dimensions (LxW):
1 x 0.5 in.
1.13 x 0.5 in.
2 x 1 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Descrizione
- Available in various sizes
- For use with BMP41, BMP51, BMP53 printers
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Pass 2002/95/EC |
| Descrizione | BMP41/BMP51/BMP53 Labelmaker Labels |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Colore | Black, Light Gray |
| Finitura | Opaco |
| Materiale | Metallized Polyester (B-428) |
| Product Type | Label Maker Cartridge |
| Etichette per riga | 1 |
| Quantità | 140/Pk. |
| Forma | Rectangle |
| Vedi altri risultati |