Learn More
Brady™ BMP51/BMP53/BMP41 Label Maker Cartridge: B-428 Metalized Polyester
Product Code. p-4932840
Click to view available options
Dimensions (LxW):
1 x 0.5 in.
1.13 x 0.5 in.
2 x 1 in.
Unit Size:
1 BX
Product Code. 15113369
Brand: Brady™ 711206
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
For marking relays, solenoids, switches, drive motors and other components
  • Available in various sizes
  • For use with BMP41, BMP51, BMP53 printers
Specifications
Certificazione/Conformità Pass 2002/95/EC
Colore Black, Light Gray
Materiale Metallized Polyester (B-428)
Product Type Label Maker Cartridge
Quantità 239/Pk.
Dimensioni (sistema imperiale) 1.13 x 0.5 in.
Dimensioni (sistema metrico) 28.7 x 12.7 mm
Dimensions (LxW) 1.13 x 0.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.13 in.
Larghezza (sistema metrico) 28.7 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Altezza (sistema metrico) 12.7 mm