Learn More
Brady™ BMP51/BMP53/BMP41 Label Maker Cartridge: B-499 Nylon Cloth
Click to view available options
Dimensions (LxW):
1.9 x 1 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Descrizione
- Matte white polyamide coated nylon cloth material has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
- Recommended for indoor use
- RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved; CSA accepted
- All-in-one cartridge includes label supply and R4300 Series ribbon
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | UL Recognised; CSA Accepted; Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) |
| Descrizione | BMP41/BMP51/BMP53 Labelmaker Labels |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Colore | Black on White |
| Finitura | Opaco |
| Materiale | Polyamide-coated Nylon Cloth |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BMP™41 Label Printer, BMP™51 Label Maker, BMP™53 Label Maker |
| Etichette per riga | 1 |
| Quantità | 100/Pk. |
| Vedi altri risultati |