Learn More
Brady™ BMP51/BMP53 Label Maker Cartridge: B-427 Vinyl
Codice prodotto. 15183329
Click to view available options
Dimensions (LxW):
1.1 x 0.25 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 15183329
Marca: Brady™ 131575
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Label Maker Cartridge with B-427 Vinyl labels for labeling facility, equipment, drawers and cabinets with warnings, instructions and reminders.
  • Provided in a self-laminated format with a white printable zone and translucent overlaminating area to protect text
  • Durable, permanent acrylic adhesive has outstanding water and oil resistance
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved
  • All-in-one cartridge includes label supply and R4300 Series ribbon
Specifica
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Materiale Vinyl
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™51 Label Maker, BMP™53 Label Maker
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Dimensions (LxW) 1.1 x 0.25 in.
Larghezza (sistema metrico) 6.35 mm