Learn More
Brady™ Brady™Bondz™ B-483 Ultra Aggressive Polyester BMP71 Printer Label
Codice prodotto. 11701735
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.5 x 1 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 11701735
Marca: Brady™ 115112
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
B-483 Ultra Aggressive Polyester Printer Labels are designed for use in commercial/industrial applications.
  • Glossy white polyester with permanent rubber based adhesive is thermal transfer printable
  • Material is designed for high adhesion to textured metals and low surface energy plastics
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved; CSA accepted
  • Service temperature of -40 to 248° F (-40 to 120° C)
Specifica
Certificazione/Conformità UL Recognised; CSA Accepted
Descrizione BMP71 Label Printer Labels
Tipo di adesivo Permanent Rubber Based
Colore White
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™71 Label Printer
Etichette per riga 1
Quantità 500/Pk.
Forma Rectangle
Temperature Range (Metric) -40°C to +120°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 15.88 mm
Dimensions (LxW) 0.5 x 1 in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Altezza (sistema metrico) 12.70 mm