Learn More
Brady™ BradyBondz™ BMP71 Thermal Transfer Portable Printer Labels
Codice prodotto. 11755673
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12.70 x 25.40 mm
5.08 x 16.51 mm
6.35 x 19.05 mm
6.99 x 12.70 mm
9.53 x 25.40 mm
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 11755673
Marca: Brady™ 115110
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Used to identify property from components to finished products
  • White glossy polyester
  • Available in various sizes
Applications:
Asset Tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General Identification, General Purpose ID, Patch Panel - ID Port, Rating Plates, Through Hole - Top
Specifica
Certificazione/Conformità UL Recognised; CSA Accepted; AGA Approved; Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815)
Descrizione BMP71 Label Printer Labels
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore White
Finitura Gloss
Materiale Polyester (B-423)
Product Type BradyBondz Label
Da utilizzare con (applicazione) Asset Tracking, Barcoding, Bottles, Component ID, Conical Tube, Deep Well Plate, Equipment ID, General Purpose ID, Petri Dish, Rating Plates, Through Hole - Top
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™71 Portable Thermal Transfer Printer
Etichette per riga 1
Quantità 500/Roll
Forma Rectangle
Dimensioni (sistema imperiale) 1 x 0.37 in.
Dimensioni (sistema metrico) 25.4 x 9.5 mm
Temperature Range (Metric) -70°C to +110°C
Spessore (sistema metrico) 0.076 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 12.70 mm
Dimensions (LxW) 9.53 x 25.40 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.37 in.
Altezza (sistema metrico) 9.5 mm