Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Ultra Thin Cryogenic Polyester Labels for B33 Printers
Codice prodotto. 13593310
Click to view available options
Altezza (sistema imperiale):
0.5 in.
0.600 in.
1 in.
Larghezza (sistema imperiale):
1in.
1.62 in.
Quantità:
1500/Roll
1900/Roll
2500/Roll
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
pezzi 1500
Codice prodotto. 13593310
Marca: Brady™ 143067
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Durable Freezerbondz™ Polyester (B-492) markers are designed for laboratory identification applications such as vials, centrifuge, tubes, test tubes, straws and slides.
  • Specialized — Aggressive adhesive B-492 FreezerBondz™ labels are ideal for curved, frozen surfaces like vials, centrifuge samples, tubes, and slides.
  • Durable — Labels withstand chemicals, abrasions, storage in liquid nitrogen, and a high/low temperature range of -320°F to +212°F (-196°C to +100°C).
  • Adhesive — Permanent acrylic adhesive for tight bonding onto smooth, curved surfaces, or wrapping around tubes and vials with a 1/8 in. overlap.
  • Certifications — RoHS compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863).
Spezifikation
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità RoHS
Descrizione FreezerBondz Labels for the BBP33 Printer
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Laboratory Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Use in laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, test tubes, straws and slides
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP33, i3300, i5300
Include Cartridge of 1900 Labels
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -196°C
N. per confezione 1900 Labels/Box
Quantità 1900/Roll
Forma Rectangle
Tipo di software LabelMark, MarkWare
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -195°C to +130°C
Spessore (sistema metrico) 0.081 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 27.94 mm
Dimensions (LxW) 1 x 1 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.40 mm
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 2.5 cm
Alternate Part Number B33-179-492
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt