Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Ultra Thin Cryogenic Polyester Labels for B33 Printers
Codice prodotto. 15354158
Click to view available options
Altezza (sistema imperiale):
0.5 in.
0.600 in.
1 in.
Larghezza (sistema imperiale):
1in.
1.62 in.
Quantità:
1500/Roll
1900/Roll
2500/Roll
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
pezzi 1500
Codice prodotto. 15354158
Marca: Brady™ 143063
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Durable Freezerbondz™ Polyester (B-492) markers are designed for laboratory identification applications such as vials, centrifuge, tubes, test tubes, straws and slides.
  • Specialized — Aggressive adhesive B-492 FreezerBondz™ labels are ideal for curved, frozen surfaces like vials, centrifuge samples, tubes, and slides.
  • Durable — Labels withstand chemicals, abrasions, storage in liquid nitrogen, and a high/low temperature range of -320°F to +212°F (-196°C to +100°C).
  • Adhesive — Permanent acrylic adhesive for tight bonding onto smooth, curved surfaces, or wrapping around tubes and vials with a 1/8 in. overlap.
  • Certifications — RoHS compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863).
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità RoHS
Descrizione FreezerBondz Labels for the BBP33 Printer
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Laboratory Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Use in laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, test tubes, straws and slides
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP33, i3300, i5300
Include Cartridge of 2500 Labels
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -196°C
N. per confezione 2500 Labels/Box
Quantità 2500/Roll
Forma Rectangle
Tipo di software LabelMark, MarkWare
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -195°C to +130°C
Spessore (sistema metrico) 0.081 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 15.24 mm
Dimensions (LxW) 0.5 x 1 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.40 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Altezza (sistema metrico) 12.70 mm
Alternate Part Number B33-59-492