Learn More
Brady™ Freezerbondz Nylon Cloth Labels
Codice prodotto. 15324284
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Codice prodotto. 15324284
Marca: Brady™ 142076
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Printable labels for thermal transfer printers
Freezerbondz labels can be applied to frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen. They have good print smudge resistance, solvent resistance, and good high and low temperature performance.
  • Perform well in common laboratory environments such as liquid nitrogen and autoclave applications
  • For tube/vial applications these labels must be wrapped upon itself with at least 1/8 in. overlap
  • Color: White with Matte finish
  • Material: Nylon
Printer Compatibility:
  • BBP11, Brady 1244, Brady 1344
Autoclave, Freezer, Hot Water Baths (100°C), Liquid Nitrogen
Specifica
Certificazione/Conformità DIN VDE 0472/parts 815, UL
Descrizione Thermal Transfer Printer Labels
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White
Finitura Opaco
Formato Label
Materiale Nylon Cloth
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Centrifuge tube, Eppendorf tube, Laboratory identification, PCR tube, Tube, Vial, Vial top
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermal printer
Etichette per riga 1
Quantità 1500/Pk.
Forma Rectangle with Rounded Corners
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to 194°F
Temperature Range (Metric) -70°C to 90°C
Spessore (sistema metrico) 0.165 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 12.70 mm
Dimensions (LxW) 9.53 x 25.40 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.40 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.3 in.
Altezza (sistema metrico) 9 mm
Diametro (sistema imperiale) 1 in.
Diametro (sistema metrico) 2.54 cm
Alternate Part Number THT-249-499-1.5-SC