Learn More
Brady™ Etichette in poliestere Freezerbondz (B-490) LABXPERT™
Codice prodotto. 12809968
Click to view available options
Dimensioni (sistema imperiale):
1.25 x 0.375 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 12809968
Marca: Brady™ 060903
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identification label for frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen
  • Smooth surface label made of Freezerbondz Polyester
  • Moisture resistant label with cold-weather performance
  • Original Freezerbondz I label withstands extremely low temperatures
  • For LABEXPERT™ printer (also fits in IDXPERT™ printer)
  • Matte finish, black on white label
  • Environment: Autoclave, Freezer, Hot Water Baths (100°C), Liquid Nitrogen
  • Available in different sizes and printable areas
  • Printer compatibility: LABXPERT
Intended use of product is out of scope of the RoHS Directive
Specifica
Descrizione FreezerBondz labels for the LABXPERT & IDXPERT Printers
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento Smooth
Colore Nero su bianco, White
Finitura Opaco
Materiale Poliestere FreezerBondz
Da utilizzare con (applicazione) Provetta per centrifuga, fiala criogenica, provetta Eppendorf, identificazione in laboratorio
Da utilizzare con (apparecchiatura) Stampante LABXPERT
Quantità 450/rotolo
Forma Rectangle
Dimensioni (sistema imperiale) 1.25 x 0.375 in.
Dimensioni (sistema metrico) 31.750 x 9.530 mm
Temperature Range (Metric) -196°C to +130 °C
Spessore (sistema metrico) 0.053 mm
Larghezza (sistema metrico) 31.75 mm
Altezza (sistema metrico) 9.53 mm