Learn More
Brady™ Etichette in poliestere Freezerbondz
Codice prodotto. 10339434
Click to view available options
Altezza (sistema imperiale):
0.37 in.
0.375 in.
0.6 in.
1 in.
1.5 in.
Altezza (sistema metrico):
9.5 mm
1.5 cm
15 mm
25 mm
25.40 mm
38.1 mm
98.4 mm
Quantità:
100/Roll
250 rullo/i
250/Pk.
3000 Pk.
3000 rullo/i
3000/Roll
500/Pk.
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Codice prodotto. 10339434
Marca: Brady™ 011267
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Securely mark lab samples on smooth flat surfaces in challenging environments like liquid nitrogen and freezers with B-490 FreezerBondz™ Cryogenic Matte Polyester Labels.
  • Freezerbondz labels can be applied to frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen.
  • They have good print smudge resistance, solvent resistance, and good high and low temperature performance.
  • Specialized – Aggressive adhesive labels are engineered for a wide range of lab ID applications on flat surfaces, including cryogenic storage boxes.
  • Durable – Labels withstand solvents, smudges, liquid nitrogen, freezer applications and a high/low temperature range of -320° to 212°F (-196° to 100°C).
  • Adhesive – Permanent acrylic adhesive for tight bonding to glass, stainless steel and copper, or wrapping around tubes and vials with an 1/8 in. overlap.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità RoHS 2002/95/EC
Descrizione FreezerBondz Thermal Transfer Printer Labels
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore White
Finitura Opaco
Formato Rotolo
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Thermal Transfer Printer Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) General identification, Laboratory identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP81;i5100;i7100;PR Plus;IP Series;THT 76 mm Core Printers;i7500
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -196°C
Modello THT-158-490-3
N. per confezione 3000 Label(s) / Roll
Quantità 3000/Roll
Forma Rectangle
Size 95.25 mm (W) x 38.10 mm (H)
Dimensioni pannello (sistema imperiale) 1.5 in H x 3.75 in W
Dimensioni pannello (sistema metrico) 38.10 mm H x 95.25 mm W
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320°F to 266°F
Temperature Range (Metric) -196°C to 130°C
Spessore (sistema imperiale) 2.6 mil
Spessore (sistema metrico) 0.065 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 41.28 mm
Dimensions (LxW) 1.5 x 3.75 in.
Dimensioni (L x P x A) 1.5 x 3.75 in. (L x W)
Larghezza (sistema imperiale) 3.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 95.25 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Altezza (sistema metrico) 38.1 mm
Alternate Part Number THT-158-490-3