Learn More
Brady™ General and Industrial BBP33 Labels: Three Per Row
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15492913
Click to view available options
Colore:
Clear, White
White
Larghezza (sistema imperiale):
1in.
2.62 in.
Altezza (sistema imperiale):
0.5 in.
2.62 in.
Materiale:
Polyester
Dimensione della confezione:
1 BX
pezzi 1500
Codice prodotto. 15492913
Marca: Brady™ 142999
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Wire and Cable Identification BBP33 Labels (Three per Row) are polyester or polypropylene wrap-around labels that are highly pliable to conform to tightly curved surfaces such as wire and cable.
  • Self-Laminating Polyester (B-461) has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable, good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance. Glossy white finish with permanent acrylic (B-423) meets requirements of a halogen-free material per DIN VDE 0472 part 815 and has a service temperature of -94 to 230° F (-70 to 110° C).
  • B-425 thermal transfer printable Polypropylene is ideal for labeling applications requiring excellent solvent resistance and print performance.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità RoHS
Descrizione Self-laminating Polyester Labels for the BBP33 Printer
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore Clear, White
Display Consignment
Finitura Gloss
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Industrial Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP™ 33 Printer
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -196°C
N. per confezione 1500 Labels/Box
Quantità 1500/Pk.
Forma Rectangle
Tipo di software LabelMark, MarkWare
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to 193°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +89.4°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0019 in.
Spessore (sistema metrico) 0.048 mm
Dimensions (LxW) 0.6 x 2.625 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 2.62 in.
Larghezza (sistema imperiale) 2.62 in.
Larghezza (sistema metrico) 66.68 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 15.24 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.62 in.
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 0.6 in.
Altezza (sistema metrico) 6.6 cm
Altezza area stampabile (sistema metrico) 15.24 mm
Alternate Part Number B33-153-461