Learn More
Brady™ General and Industrial BBP33 Labels: Two per Row
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 13533330
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
1in.
1.8 in.
Altezza (sistema imperiale):
1 in.
6.5 in.
Colore:
White
White, Clear
Finitura:
Gloss
Opaco
Dimensione della confezione:
1 BX
pezzi 1500
Codice prodotto. 13533330
Marca: Brady™ 143010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
General and Industrial BBP33 Labels (Two per Row) are self-laminating polyester or nylon cloth labels that are ideal for cables, laboratory ID or general labeling where graphics need to be protected.
  • Printable labels for thermal transfer printers.
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC.
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material (B-499) has a permanent acrylic adhesive with a service temperature of -40 to 193° F (-40 to 90° C) and recommended for indoor use.
  • Self-Laminating Polyester (B-461) has a permanent acrylic adhesive , good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance.
Specifica
Certificazione/Conformità RoHS
Descrizione Self-laminating Polyester Labels for the BBP33 Printer
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White, Clear
Finitura Gloss
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Product Type Industrial Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP™ 33 Printer
Etichette per riga 1
Quantità 1500/Pk.
Forma Rectangle
Tipo di software LabelMark, MarkWare
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to 193°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +89.4°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0019 in.
Spessore (sistema metrico) 0.048 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 15.24 mm
Dimensions (LxW) 0.375 x 1.8 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 6.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.8 in.
Larghezza (sistema metrico) 45.72 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 9.53 mm
Altezza (sistema imperiale) 6.5 in.
Altezza (sistema metrico) 16.5 cm
Alternate Part Number B33-123-461