Learn More
Brady™ General and Industrial BBP33 Labels: Two per Row
Codice prodotto. 30041473
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
1in.
1.8 in.
Altezza (sistema imperiale):
1 in.
6.5 in.
Colore:
White
White, Clear
Finitura:
Gloss
Opaco
Dimensione della confezione:
1 BX
pezzi 1500
Codice prodotto. 30041473
Marca: Brady™ 143001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
General and Industrial BBP33 Labels (Two per Row) are self-laminating polyester or nylon cloth labels that are ideal for cables, laboratory ID or general labeling where graphics need to be protected.
  • Printable labels for thermal transfer printers.
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC.
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material (B-499) has a permanent acrylic adhesive with a service temperature of -40 to 193° F (-40 to 90° C) and recommended for indoor use.
  • Self-Laminating Polyester (B-461) has a permanent acrylic adhesive , good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance.
Specifica
Certificazione/Conformità CSA, RoHS, UL
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Nylon Cloth
Product Type Industrial Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP™ 33 Printer
Etichette per riga 1
Quantità 1500/Pk.
Forma Rectangle with Circle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to 193°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +89.4°C
Forza di trazione 80 lb./in.
Spessore (sistema imperiale) 0.0065 in.
Spessore (sistema metrico) 0.166 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 12.70 mm
Dimensions (LxW) 0.375 x 1 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 42.55 mm
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 2.5 cm
Diametro (sistema imperiale) 0.375 in.
Diametro (sistema metrico) 9.53 mm
Alternate Part Number B33-163-499