Learn More
Brady™ Hazwik™ Spill Kits
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
5 gal.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
SKH-CFB Emergency Response Portable Spill Kit
- Reusable clear bag with shoulder strap
- (32) 38.1 x 48.26cm (15 x 19 in.) pads
- (5) 7.62cm x 1.22m (3 in. x 4 ft.) SOCs
- 43.18 x 48.26cm (17 x 19 in.) pillow
- Nitrile gloves, goggles, two disposal bags and instruction sheet
- Shipping wt: 11.34kg (25 lbs.)
SKH-PP — Portable Economy Spill Kit
- For small spills of hazardous materials
- (10) 38.1 x 48.26cm (15 x 19 in.) pads
- (2) 7.62cm x 1.22m (3 in. x 4 ft.) SOCs
- Nitrile gloves, disposal bag and instruction sheet
- Shipping wt: 2.26kg (5 lbs.)
Specifica
Specifica
| Colore | Yellow |
| Capacità (sistema imperiale) | 5 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 15.12 L |
| Materiale | PVC |
| Tipo | Portable Spill Containment Kit |
| Da utilizzare con (applicazione) | Portable economy kit for small spills |
| Include | (10) 38.1 x 48.26 cm pads, (2) 7.62 cm x 1.22 m socks, nitrile gloves, disposal bag, instruction sheet |
| Quantità confezione | 1 Kit |
| Dimensioni (L x P x A) | 20 x 16 x 4 in. (50.8 x 40.64 x 10.16 cm) |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 20 in. |
| Vedi altri risultati |