Learn More
Brady™ Etichette IDXPERT™ e LABXPERT™
Codice prodotto. 10317752
Click to view available options
Colore:
Black, White
White, Blue
White, Red
Quantità:
1 Roll
350/Pk.
Altezza (sistema metrico):
1.2 cm
2.2 cm
3.8 cm
Materiale:
Polyester
Vinyl
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Codice prodotto. 10317752
Marca: Brady™ 060951
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Tested to stand up to toughest, most extreme conditions
  • Won't fall off, crack or peel
  • Preserve the integrity of your most important specimens indefinitely
  • Designed to withstand extreme temperatures and hold up in harsh chemicals such as, Xylene, Ethanol, DMSO and IPA
  • Can be used with frozen surfaces including glass and polypropylene
  • Suitable in autoclave, freezer, hot water baths (100°C), liquid nitrogen environments
  • Compatible with LABXPERT/IDXPERT printer
  • Black on white/translucent
  • Matte finish with smooth surface
  • Low-profile materials will not get stuck in centrifuge or other equipment
Order Info
Da utilizzare con stampanti Brady LABXPERT e IDXPERT
Specifica
Certificazione/Conformità AGA, CSA, UL
Descrizione LABXPERT & IDXPERT Labels
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore Black, White
Finitura Opaco
Formato Cartridge (Label)
Materiale Polyester
Product Type Label
Da utilizzare con (applicazione) Asset tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General purpose ID, Rating plates, Slide label
Da utilizzare con (apparecchiatura) iDXPERT™, LabXpert™ Printer
Etichette per riga 1
Quantità 350/Pk.
Forma Square
Temperature Range (Metric) °°
Spessore (sistema metrico) 0.091 mm
Larghezza (sistema imperiale) 0.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 22.86 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.9 in.
Altezza (sistema metrico) 2.2 cm